Learn More
Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade, 25% solution in water, purified
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Glutaric dialdehyde, electron microscopy grade |
| Nota nome | Purified |
| CAS | 111-30-8, 7732-18-5 |
| Punto di fusione | -5.0°C |
| Densità | 1.0600g/mL |
| pH | 3.1 to 4.5 (25°C) |
| Punti di ebollizione | 101°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C5H8O2 |
| Formula lineare | OHC(CH2)3CHO |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.