Learn More
Glutaryl dichloride, 97%
Codice prodotto. 10676112 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10676112 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10102870 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10676112 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119991000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2873-74-7 | C5H6Cl2O2 | 169.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2873-74-7
Formula molecolare C5H6Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 169.01
Numero MDL MFCD00000755
InChI Key YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride
PubChem CID 17887
IUPAC Name pentanedioyl dichloride
SMILES C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Glutaryl dichloride
Nota nome 97%
Colore Brown-Red or Colorless to Yellow
Densità 1.3240g/mL
Punti di ebollizione 216.0°C to 218.0°C
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCO(CH2)3COCl
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.4760
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 634
Gravità specifica 1.324
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water.
Peso formulazione 169.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glutaryl dichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.