Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutathione |
| CAS | 27025-41-8 |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C20H32N6O12S2 |
| Numero MDL | MFCD00150701 |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 1718700 |
| Sinonimo | oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized |
| InChI Key | YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| Vedi altri risultati |