Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutathione |
| Nota nome | For analysis, Reduced |
| Punto di fusione | 182.0°C to 192.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (105°C, 3 hrs) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodimetry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 04,II,931 |
| Vedi altri risultati |