Learn More
Glutathione Ammonium Salt-d5, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutathione Ammonium Salt-d5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C10H12D5N3O6S (free acid) |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine Ammonium Salt-d5 |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,5D |
| SMILES | O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O)=O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 312.35 |
| Percent Purity | >95 |