Learn More
Glutathione, Mikromol™
Descrizione
Glutathione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutathione |
| CAS | 70-18-8 |
| Nomi componenti o analita | Glutathione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H17 N3 O6 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Glutathione, l-gamma-Glutamyl-l-cysteinylglycine |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid |
| Vedi altri risultati |