Learn More
Glutathione oxidized, MedChemExpress
Codice prodotto. 16408916
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16408916 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16408916 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0844
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
MedChemExpress Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Glutathione oxidized
CAS 27025-41-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H32N6O12S2
Quantità 100 mg
Sinonimo L-Glutathione oxidized GSSG Oxiglutatione
Informazioni di solubilità H2O : 250 mg/mL (408.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(O)=O)[C@H](CSSC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 612.63
Peso formulazione 612.63
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only