Descrizione
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-203 of Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 The Recombinant Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Glutathione Peroxidase 1/GPX1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-PAGE |
| Formulazione | Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2mM DTT, 30% glycerol, 100mM NaCl |
| Peso molecolare | 24.2kDa |
| Metodo di purificazione | SDS-PAGE |
| Quantità | 0.5 mg |
| Sorgente | Human |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Status giuridico | RUO |
| Nome comune | Glutathione Peroxidase 1/GPX1 |
| Coniugato | Unconjugated |
| Vedi altri risultati |