Learn More
Glutathione Reduced, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
25g
50g
5g
Descrizione
Glutathione is a useful tripeptide involved in many aspects of metabolism, including transport of γ-glutamyl amino acids and reductive cleavage of disulfide bonds.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glutathione Reduced |
| Punto di fusione | 182°C |
| Colore | White |
| pH | 3 |
| Residuo della combustione | 0.01% max. |
| Perdita all'essiccatura | Report % |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Quantità | 50 g |
| Indice di Merck | 15, 4511 |
| Vedi altri risultati |