Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (GST13) - VHH, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18604926 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604926 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604926 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP312166
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Llama Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in E. coli samples. It is validated for Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Glutathione S-Transferase/GST
Applicazioni Dot Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone GST13
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200, Dot Blot 1 μg/mL
Formulazione 1X PBS, pH 7.42, 20% (v/v) Glycerol
Specie ospite Llama
Immunogeno Glutathione S-Transferase/GST
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species E. coli
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Linea di prodotti Novus