Learn More
Glutathione S-Transferase/GST Antibody (SR3947), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30041768 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041768 50 μL 50µL
30041539 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30041768 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP32773450ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Glutathione S-Transferase/GST Monoclonal specifically detects Glutathione S-Transferase/GST in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Glutathione S-Transferase/GST
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR3947
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulazione PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human Glutathione S-Transferase/GST (Uniprot #: P09211)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 50 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus