Learn More
Glutathione, TRC
Codice prodotto. 17983575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17983575 5 g 5g
17941905 1 g 1g
17961465 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17983575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG5979515G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70-18-8
Sinonimo Glutathione∣l-γ-Glutamyl-l-cysteinylglycine
Specifica
Purezza >95% (HPLC)
Formato Neat
Peso molecolare 307.32
Product Type Metabolite∣API
Quantità 5 g
Shipping Condition Room Temperature