missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Gly-Arg-Gly-Asp-Ser

Codice prodotto. 16429458
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16429458 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16429458 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP0295

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gly-Arg-Gly-Asp-Ser is a pentapeptide that forms the cell-binding domain of a glycoprotein, osteopontin. Gly-Arg-Gly-Asp-Ser binds to integrin receptors αvβ3 and αvβ5 with estimated IC50 of ∼5 and ∼6.5 μM

Especificaciones

Purezza 95.05%
CAS 96426-21-0
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecolare 490.47 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 10 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (101.94 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.96 mM∣Need ultrasonic)
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.