Learn More
Gly-Gly, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Specifica
Specifica
| CAS | 556-50-3 |
| Colore | White |
| pH | 5.5 to 6.0 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Sinonimo | Diglycine |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |
| Molecular Weight (g/mol) | 132.119 |
| Grado | JustPURE |