Learn More
Glycerin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11475255 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11475255 500 mL
11485255 1 L
11495255 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11475255 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02199566.5
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used in sample prep and gel formation for polyacrylamide gel electrophoresis. Glycerin, MP Biomedicals (5-10%) increases the density of a sample so that it will layer at the bottom of a sample well. It is also used in casting gradient gels and as a protei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Punto di fusione 20°C (literature)
Densità 1.25g/mL (Lit.)
Punti di ebollizione 182°C (20 mmHg (literature))
Residuo della combustione ≤0.01%
Indice di rifrazione n20/D 1.474 (Lit.)
Quantità 500 mL
Gravità specifica ≥1.249
Densità vapore 3.1 (vs air) (Lit.)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore <1mmHg (20°C) (Lit.)
Percent Purity ≥99%
Grado USP
Forma fisica Liquid