Learn More
Glycerine Trioleate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30389785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG59822525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Triolein
CAS 122-32-7
Formula molecolare C57 H104 O6
Quantità 25 g
Sinonimo 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, Olein, tri- (8CI), Actor LO 1, Aldo TO, Edenor NHTi-G, Emerest 2423, Emery 2423, Emery oleic acid ester 2230, Estol 1433, Glycerin trioleate, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Glyceryl trioleate, Glyceryl-1,2,3-trioleate, Kaolube 190, Kemester 1000, OOO triacylglycerol, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, Oleyl triglyceride, Radia 7363, Raoline, Triglyceride OOO, Triolein, Trioleoylglyceride, Trioleoylglycerol, sn-Glyceryl trioleate
InChI Formula InChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
IUPAC Name 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoyl]oxy]propyl (Z)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 885.43
Peso formulazione 884.7833