missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glycerol-3-phosphate oxidase, MP Biomedicals™

Codice prodotto. 11409671 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 U
Dimensione della confezione:
500 unità
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11409671

Marca: MP Biomedicals 0215724090

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Identificatori chimici

CAS 9046-28-0
Sinonimo sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase

Specifica

Materiale o nome chimico Glycerol-3-phosphate oxidase
Colore Yellow
Quantità 500 U
Forma fisica Lyophilized Powder
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato