Learn More
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10675872 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10675872 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10336040 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10685872 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10675872 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore G/0600/08
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Glycerol, 98+%, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Punto di fusione 18°C
pH 5
Punti di ebollizione 290°C
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 500 mL
Densità vapore 3.17
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 0.003mbar 50
Forma fisica Very Viscous Liquid