Learn More
Glycerol, ≥99.5%, Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11486441 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11486441 500 mL 500mL
11496441 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11486441 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219399690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    103.95€ / 500mL
    Risparmia 6.05€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Glycerol is a simple polyol compound which is a viscous liquid that is widely used in pharmaceutical formulations. It has three hydroxyl groups that are responsible for its solubility in water and its hygroscopic nature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Densità 1.2613g/cm3
Intervallo percentuale saggio ≥99.5%
Quantità 500 mL
Peso formulazione 92.09
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Liquid