Learn More
Glycerol, 99.5+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10337700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337700 500 mL Glass Bottle 500mL
10584644 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10337700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184695000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 500mL
    Risparmia 10.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome 99.5+%
Absorbance (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 320nm, 0.05 max. at 280nm, 0.25 max. at 225nm, 0.7 max. at 210nm, 1 max. at 206nm
Informazioni di decomposizione >290°C
Punto di fusione 18.0°C
Colore Black to Brown
Densità 1.2610g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Intervallo percentuale saggio 99.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4716
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 502
Indice di Merck 15, 4520
Gravità specifica 1.261
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosità 1069 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.09
Pressione del vapore 0.003mbar at 50°C
Percent Purity 99.5+%
Grado Spectroscopy
Forma fisica Solution