Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerol |
| Nota nome | 99.5+% |
| Absorbance | (1 cm cell vs water), (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 320nm, 0.05 max. at 280nm, 0.25 max. at 225nm, 0.7 max. at 210nm, 1 max. at 206nm |
| Informazioni di decomposizione | >290°C |
| Punto di fusione | 18.0°C |
| Colore | Black to Brown |
| Densità | 1.2610g/mL |
| Punti di ebollizione | 290.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 160°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5+% |
| Vedi altri risultati |