Learn More
Glycerol, >99%, Highly Purified, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11421112 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421112 1 L 1L
11401112 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421112 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219520491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    196.35€ / 1L
    Risparmia 10.65€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Colore Colorless
Densità 1.2613 g/cu cm at 20°C (Lit.)
Intervallo percentuale saggio >99%
Odore Odorless
Quantità 1 L
Peso formulazione 92.09
Grado Not Available
Forma fisica Syrupy Liquid