Learn More
Glycerol, 99.91%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11473711 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11473711 500 mL -
11483711 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473711 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215119490
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Colore Colorless
Densità 1.2613g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio 0.9991
Quantità 500 mL
Peso formulazione 92.09
Forma fisica Viscous Liquid