Specifications
| Materiale o nome chimico | Glycerol |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.2613g/cm3 at 20°C |
| Intervallo percentuale saggio | 0.9991 |
| Quantità | 1 L |
| Peso formulazione | 92.09 |
| Grado | Not Available |
| Forma fisica | Viscous Liquid |