Learn More
Glycerol, 99+%, Extra Pure
Codice prodotto. 10296200 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10296200 1 L Glass Bottle 1L
10562524 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10152970 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10648143 10 L Plastic drum 10L
10591211 25 L Plastic drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10296200 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158920010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    84.65€ / 1L
    Risparmia 17.35€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome Extra Pure
Informazioni di decomposizione >290°C
Punto di fusione 18.0°C
Densità 1.2610g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4716
Quantità 1 L
Beilstein 01, 502
Indice di Merck 15, 4520
Gravità specifica 1.261
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Peso formulazione 92.09
Pressione del vapore 0.003mbar at 50°C
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Viscous Liquid