Learn More
Glycerol, 99+%, pure, synthetic, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258834
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propane-1,2,3-triol
OCC(O)CO
56-81-5
C3H8O3
92.09
MFCD00004722
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
753
CHEBI:17754
propane-1,2,3-triol
OCC(O)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18.0°C
Densità 1.2610g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4716
Quantità 100 mL
Beilstein 01,502
Indice di Merck 15,452
Gravità specifica 1.261
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform
Viscosità 1069 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.09
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Viscous Liquid