Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Glycerol |
| Punto di fusione | 18.0°C |
| Densità | 1.2610g/mL |
| Punti di ebollizione | 290.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 160°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | HOCH2CH(OH)CH2OH |
| Indice di rifrazione | 1.4716 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?