Learn More
Glycerol, 99+%
Codice prodotto. 11453297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
10000mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11453297 10,000 mL 10000mL
11433297 500 mL 500mL
11443297 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11453297 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16205.0D
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applicazioni
Il glicerolo viene utilizzato come solvente, dolcificante, conservante, antigelo, addensante in liquori e agenti umettanti nell'industria alimentare. Viene inoltre utilizzato nella preparazione di prodotti farmaceutici e per la cura personale, per migliorarne la fluidità e la lubrificazione. È un componente attivo del sapone alla glicerina. Trova applicazione in sciroppi per la tosse, elisir e espettoranti, dentifrici, saponi, colluttori, prodotti per la cura della pelle, creme da barba, prodotti per capelli e lubrificanti a base d'acqua. Viene utilizzato come materiale base per la preparazione della nitroglicerina, ioduro di allile, epicloridrina e glicerina acetato. In campo medico, viene utilizzato anche come lassativo e per la riduzione temporanea della pressione interna dell'occhio. Inoltre, è un supporto per la preparazione di gel a gradiente, uno stabilizzatore proteico e un componente tampone di conservazione.
Solubilità
Miscibile con acqua e alcool. Parzialmente miscibile con etere e acetato di etile. Immiscibile con cloroformio.
Note
Igroscopico. Incompatibile con acido perclorico, ossido di piombo, anidride acetica, nitrobenzene, cloro, perossidi, acidi forti e basi forti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Punto di fusione 18°C
Densità 1.26
Punti di ebollizione 182°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Odore Odorless
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 10,000 mL
Beilstein 635685
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,4484
Informazioni di solubilità Miscible with water and alcohol. Partially miscible with ether and ethyl acetate. Immiscible with chloroform.
Peso formulazione 92.09
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycerol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.