Learn More
Glycerol, for analysis, 86-88% wt% aqueous solution
Codice prodotto. 10451301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10451301 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10441301 1 L Bottiglia in vetro 1L
10665521 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10404035 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10451301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.85€
    39.60€ / 250mL
    Risparmia 3.25€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5 , 7732-18-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome 86 to 88% wt% Aqueous Solution
Punto di fusione 18.0°C
Colore Colorless
Densità 1.2270g/mL
Punti di ebollizione 290.0°C
Punto d'infiammabilità 160°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4750
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 502
Indice di Merck 15, 4520
Gravità specifica 1.227
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform and in, fixed and volatile oils
Viscosità 1069 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 92.09
Percent Purity 86.0 to 88.0%
Grado Analisi
Forma fisica Viscous Liquid