Learn More
Glycerol, Anhydrous, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15557974 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15557974 4 L Narrow Mouth Amber Glass Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15557974 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 213603
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome Anhydrous
Densità 1.257g/mL at 25°C (typical)
Punto d'infiammabilità 199.00°C
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Quantità 4 L
Gravità specifica 1L = 1.26kg
Peso formulazione 92.1
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent