Learn More
Glycerol formal, 99+%, mixture of isomers, stabilized
Codice prodotto. 10083230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10083230 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10490511 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10063270 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10083230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 259770050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol formal
Nota nome 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Densità 1.2100g/mL
pH 4.0 to 6.5 (10% soln.)
Punti di ebollizione 193.0°C to 195.0°C
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H8O3
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.4520
Numero MDL MFCD00003218
Quantità 5 mL
Indice di Merck 14, 4485
Gravità specifica 1.21
Informazioni di solubilità (50% in water) Clear
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Viscosità 16 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.