Learn More
Glycerol Formal, TRC
Codice prodotto. 30397674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397674 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30397674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG59844050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,3-Dioxan-5-ol
CAS 4740-78-7
Formula molecolare C4 H8 O3
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,3-Dioxan-5-ol, m-Dioxan-5-ol, 1,3-Formalglycerol, 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 5-Hydroxy-m-dioxane, Glycerol formal
InChI Formula InChI=1S/C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4-5H,1-3H2
SMILES OC1COCOC1
IUPAC Name 1,3-dioxan-5-ol
Molecular Weight (g/mol) 104.1
Peso formulazione 104.0473