Learn More
Glycerol (Molecular Biology), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10021083
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10021083 1 L Glass Bottle 1L
12144481 4 L Glass Bottle 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10021083 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2291
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures.
For low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures
Glycerol is used for low-temperature storage of enzymes and bacterial cultures, purification of proteins, and as a component in electrophoresis loading buffers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Informazioni di decomposizione >290°C
Punto di fusione 18°C
Densità 1.261g/cm³
pH 5
Punti di ebollizione 290°C
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 1 L
Indice di Merck 15, 4520
Peso formulazione 92.09
Pressione del vapore 0.003mbar at 50°C
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Viscous Liquid