Learn More
Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture, TRC
Codice prodotto. 30135904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30135904 5 g 5g
30136195 10 g 10g
30011055 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135904 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6016035G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55073-41-1
Formula molecolare C3H7Na2O6P • xH2O
Molecular Weight (g/mol) 216.04
Sinonimo 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Quantità 5 g
Peso formulazione 449.9657