Learn More
Glycerol, puriss., Solstice
Codice prodotto. 15691470
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
70 kg
250 kg
Dimensione della confezione:
1L
250kg
5L
70kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15691470 250 kg 250kg
15681470 1 L 1L
15611480 5 L 5L
15631480 70 kg 70kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15691470 Fornitore Fluka N. del fornitore 15523250KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, FCC.
Densità 1.2580 to 1.2644g/mL at 20°C, ≥1.257g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Residuo della combustione ≤0.01% (as SO4)
Punto di combustione 698°F
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 250 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (20°C)
Percent Purity 99 to 101% (alkalimetric)
Grado puriss.