Learn More
Glycerol, puriss. p.a., ACS reagent, Solstice
Codice prodotto. 15665690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15665690 1 L 1L
15685690 250 mL 250mL
15675690 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15665690 Fornitore Fluka N. del fornitore 497701L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    36.68€ / 1L
    Risparmia 182.32€
    83% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol
Densità 1.25g/mL
Punto d'infiammabilità 160°C (320°F)
Punto di combustione 698°F
Formula lineare HOCH2CH(OH)CH2OH
Quantità 1 L
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Densità vapore 3.1 (vs air)
Peso formulazione 92.09g/mol
Pressione del vapore 1 mmHg (20°C)
Percent Purity ≥99.5% (GC)
Grado ACS/puriss. p.a.
Identificativo prodotto
  • Glycerol