Learn More
Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Codice prodotto. 11421572 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421572 4 L 4L
11401572 500 mL 500mL
11411572 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421572 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04800689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    307.65€ / 4L
    Risparmia 15.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.09 g/mol
Identificatori chimici
CAS 56-81-5
Formula molecolare C3H8O3
Molecular Weight (g/mol) 92.09
Numero MDL MFCD00004722
InChI Key PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
IUPAC Name propan-1,2,3-triolo
SMILES OCC(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Glycerol (Ultra Pure 99.5%)
Quantità 4 L
Grado Ultrapure
Forma fisica Liquid