Learn More
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422429
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422429 1 g 1g
16401198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16422429 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0886
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate is a phosphatase inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico β-Glycerophosphate disodium salt pentahydrate
CAS 13408-09-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H17Na2O11P
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : 250 mg/mL (816.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO.[5H2O]
Molecular Weight (g/mol) 306.11
Peso formulazione 306.11
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only