Learn More
beta-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate, 98%
Codice prodotto. 10561814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10561814 500 g Bottiglia in vetro 500g
10424701 25 g Bottiglia in vetro 25g
10259600 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10561814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410995000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
beta-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate, 98%, C3H7Na2O6P.5H2O, CAS Number-13408-09-8 | CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13408-09-8
Formula molecolare C3H19Na2O11P
Molecular Weight (g/mol) 308.13
Numero MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI Key VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC Name 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogen phosphate;sodium;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico β-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 102.0°C to 104.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2OHCH(OPO3Na2)CH2OH·5H2O
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
Peso formulazione 306.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder