Learn More
Glycerophosphoric Acid Sodium Salt Hydate, Racemic, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8) |