Learn More
Glycidyl phenyl ether, 99%
Codice prodotto. 10606342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606342 50 g Bottiglia in vetro 50g
10357210 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10606342 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 135350500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-60-1
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00005133,MFCD31699959
InChI Key FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
IUPAC Name 2-(phenoxymethyl)oxirane
SMILES C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Glycidyl phenyl ether
Nota nome 99%
Punto di fusione 3.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5295 to 1.5315
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.4g/L(20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Viscosità 7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Glycidyl phenyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.