Learn More
Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate, TRC
Codice prodotto. 30138288
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138288 50 mg 50mg
30137245 25 mg 25mg
30003246 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138288 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG62525050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 863239-60-5
Formula molecolare C28H47NO5
Molecular Weight (g/mol) 477.68
Sinonimo N-[(3α,5β,6α,7α)-6-Ethyl-3,7-dihydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine, Glyco Obeticholic Acid;
IUPAC Name 2-[[(4R)-4-[(3R,5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-3,7-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]acetic acid
SMILES C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCC(NCC(O)=O)=O)([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@@]4([H])[C@@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@@]3([H])CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine 6-Ethylchenodeoxycholate
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C28H47NO5/c1-5-18-22-14-17(30)10-12-28(22,4)21-11-13-27(3)19(7-8-20(27)25(21)26(18)34)16(2)6-9-23(31)29-15-24(32)33/h16-22,25-26,30,34H,5-15H2,1-4H3,(H,29,31)(H,32,33)/t16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25+,26-,27-,28-/m1/s1
Quantità 50 mg
Peso formulazione 477.3454
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature