Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycine, 99%, ACS reagent
Codice prodotto. 12317153 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12317153 50 g Plastic Bottle 50g
12327153 250 g Plastic Bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12317153 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 385900500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCH2CO2H
Densità 1.5950g/mL
Quantità 50 g
Peso formulazione 75.07
Grado Reagente ACS