Learn More
Glycine, ≥99%, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15835298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15835298 1 kg Plastic Bottle 1kg
15815158 500 g Plastic Bottle 500g
15845298 5 kg Plastic Bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15835298 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16407.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.067
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Densità 1.595
Quantità 1 kg
Peso formulazione 75.07
Percent Purity ≥99%
Gravità specifica 1.595
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Powder