Learn More
Glycine, ACS, 98.5+%
Codice prodotto. 15895288 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895288 25 kg Plastic Bottle 25kg
15885288 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15895288 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16372.C4
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.067 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.067
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Punto di fusione ∼245°C (decomposition)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCH2COOH
Beilstein 635782
Densità 1.595
Quantità 25 kg
Peso formulazione 75.07
Percent Purity >98.5%
Gravità specifica 1.595
Grado ACS
Forma fisica Crystalline powder