Learn More
Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione), TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Glycine Anhydride (2,5-Piperazinedione) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7) |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 114.0429 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |