Learn More
Glycine anhydride, 98%
Codice prodotto. 10393952 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10393952 5 g Bottiglia in vetro 5g
10754801 25 g Bottiglia in vetro 25g
10764801 100 g Bottiglia in vetro 100g
10513314 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10393952 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120080050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-57-0 | C4H6N2O2 | 114.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-57-0
Formula molecolare C4H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 114.1
Numero MDL MFCD00006009
InChI Key BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-piperazinedione, 2,5-dioxopiperazine, 2,5-diketopiperazine, cyclodiglycine, cycloglycylglycine, cyclo glycylglycyl, glycylglycine lactam, diglycolyl diamide, glycine, bimol. cyclic peptide, alpha,gamma-diacipiperazine
PubChem CID 7817
ChEBI CHEBI:16535
IUPAC Name piperazine-2,5-dione
SMILES C1C(=O)NCC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine anhydride
Nota nome 98%
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ex N)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 24, 264
Indice di Merck 15, 7578
Informazioni di solubilità Solubility in water: 142g/L water (20 c). Other solubilities: soluble in hcl, slightly soluble in ethanol
Peso formulazione 114.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder