Learn More
Glycine Benzyl Ester-13C2,15N p-Toluenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30394056
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394056 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394056 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG6251022.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine Benzyl Ester-13C2,15N p-Toluenesulfonate
CAS 874462-68-7
Formula molecolare C1413C2H1915NO5S
Quantità 2.5 mg
Sinonimo Glycine Phenylmethyl Ester, 4-Methylbenzenesulfonate-13C2,15N, Benzyl Glycinate p-Toluenesulfonate-13C2,15N, Glycine Benzyl Ester p-Tosylate-13C2,15N, Benzyl Glycina-13C2,15N
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO2.C7H8O3S/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-7,10H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/i6+1,9+1,10+1;
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.[15NH2][13CH2][13C](=O)OCc2ccccc2
IUPAC Name benzyl 2-(^{15}N)azanylacetate;4-methylbenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 340.37
Peso formulazione 340.1021