Learn More
Glycine, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10070150 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10070150 1 kg 1kg
10101620 100 g 100g
10589760 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10070150 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore G/0800/60
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
C2H5NO2, CAS Number-56-40-6, glycolixir, padil, aciport, hampshire glycine, aminoethanoic acid, glycine, glycocoll, glycosthene, glicoamin, aminoacetic acid, 1kg, CHEBI:15428, White, 75.07g/mol, DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N, 2-aminoacetic acid, 182 deg.C, 8131, 75.067, Plastic powder jar, 5.9 to 6.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Punto di fusione 182°C
pH 5.9 to 6.4
Colore White
Imballaggio Plastic Powder Jar
Quantità 1 kg
Peso formulazione 75.07g/mol
Forma fisica Powder