Learn More
Glycine Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11427680 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427680 5 kg 5kg
11417680 1 kg -
11437680 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11427680 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210057005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    387.45€ / 5kg
    Risparmia 19.55€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Identificatori chimici
CAS 56-40-6
Formula molecolare C2H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 75.07
Numero MDL MFCD00008131
InChI Key DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC Name Acido 2-amminoacetico
SMILES NCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Glycine
Densità 1.16 g/mL
Quantità 5 kg
Peso formulazione 75.07
Forma fisica Crystalline